Learn More
2-(bromométhyl)naphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400418
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (réagit) et dans le chloroforme.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 939-26-4
Formule moléculaire C11H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 221.10
Numéro MDL MFCD00004123
Clé InChI RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide
CID PubChem 70320
Nom IUPAC 2-(bromomethyl)naphthalene
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)naphthalene
Point de fusion 51°C to 55°C
Point d’ébullition 213°C (100 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 636546
Informations sur la solubilité Soluble in water (reacts),and chloroform.
Poids de la formule 221.1
Pourcentage de pureté 96%