Learn More
2-(bromométhyl)benzothiazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
41.30€ - 107.00€
Identifiants chimiques
CAS 106086-78-6
Formule moléculaire C8H6BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 228.107
Numéro MDL MFCD00461195
Clé InChI WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
CID PubChem 2776258
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15453397
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26120.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11342109
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26120.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
106086-78-6
228.107
WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
2776258
C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
C8H6BrNS
MFCD00461195
2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
2-(bromométhyl)-1,3-benzothiazole
Spécification
2-(Bromomethyl)benzothiazole
47°C to 49°C
MFCD00461195
2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
228.107
228.11
106086-78-6
C8H6BrNS
UN3261
WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
2-(bromométhyl)-1,3-benzothiazole
2776258
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C