Learn More
2-(Bromométhyl)-6-pyrrolidine-1-ylpyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10376804
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 869901-04-2
Formule moléculaire C10H13BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 241.132
Numéro MDL MFCD09817465
Clé InChI UFXKRINLXMWRES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromomethyl-6-pyrrolidin-1-ylpyridine, pyridine,2-bromomethyl-6-1-pyrrolidinyl, 6-bromomethyl-2-pyrrolidinylpyridine, 1-6-bromomethyl pyridin-2-yl pyrrolidine, pyridine, 2-bromomethyl-6-1-pyrrolidinyl
CID PubChem 24229482
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC(=N2)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 241.13
Pourcentage de pureté 97%