Learn More
2-(bromométhyl)-5-trifluorométhyl)furane, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 228.99 |
Pourcentage de pureté | 97% |