Learn More
2-(bromométhyl)-5-trifluorométhyl)furane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10242502
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 17515-77-4
Formule moléculaire C6H4BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 229.00
Numéro MDL MFCD03086219
Clé InChI YNHVBNGRNNVEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl-furan, furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl, pubchem13345, 5-trifluoromethyl furfuryl bromide, 2-bromomethyl-5-trifloromethyl furan, 5-bromomethyl-2-trifluoromethyl furan
CID PubChem 2794605
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-5-(trifluorométhyl)furane
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CBr)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 228.99
Pourcentage de pureté 97%