Learn More
Bromure de 2-bromoisobutyryle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.14€ - 130.65€
Identifiants chimiques
CAS | 20769-85-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6Br2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 229.899 |
Numéro MDL | MFCD00000122 |
Clé InChI | YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide |
CID PubChem | 88685 |
Nom IUPAC | Bromure de 2-bromo-2-méthylpropanoyl |
SMILES | CC(C)(C(=O)Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11431297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24249.14 |
25 g |
27.14€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11441297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24249.22 |
100 g |
42.91€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15403267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24249.36 |
500 g |
130.65€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Bromoisobutyryl bromide is used to prepare N-protected halodienamide, which provides four- and five-membered lactams in the presence of copper(I) and a tertiary amine. Further, it is used as atom transfer radical polymerization(ATRP) initiator for functionalization of hydroxyl groups present on the surface of graphene oxide. It is also used in preparation of polycaprolactone macroinitiators through reaction with oligomeric caprolactone diol and mesoporous silica nanoparticles with ATRP initiator anchored on the exterior surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure de 2-bromoisobutyryle est utilisé pour préparer l’halodiénamide protégé par la N, qui fournit des lactamines à quatre et cinq chaînons en présence de cuivre(I) et d’une amine tertiaire. De plus, il est utilisé comme initiateur ATRP pour la polymérisation des radicaux de transfert d’atomes pour la fonctionnalisation des groupes hydroxyles présents sur la surface de l’oxyde de graphène. Il est également utilisé dans la préparation de macromaniateurs polycaprolactoniques par réaction avec des nanoparticules de diol et de silice mésoporeux de caprolactoniques oligomériques avec un initiateur ATRP ancré sur la surface extérieure.
Solubilité
Miscible avec de l’acétone et du disulfure de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les alcalis forts.
Identifiants chimiques
20769-85-1 | |
229.899 | |
YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N | |
88685 | |
CC(C)(C(=O)Br)Br |
C4H6Br2O | |
MFCD00000122 | |
2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide | |
Bromure de 2-bromo-2-méthylpropanoyl |
Spécification
2-Bromoisobutyryl bromide | |
1.86 | |
>110°C (230°F) | |
C4H6Br2O | |
MFCD00000122 | |
1746128 | |
2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide | |
YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N | |
Bromure de 2-bromo-2-méthylpropanoyl | |
88685 | |
97% |
20769-85-1 | |
160°C to 162°C | |
Acrid | |
1.5095 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with acetone and carbon disulfide. | |
CC(C)(C(=O)Br)Br | |
229.899 | |
229.91 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302-H314-H317-H335-H340
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 244-017-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2-Bromoisobutyryl bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
RUO – Research Use Only