Learn More
2-bromoimidazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
212.00€ - 773.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16681-56-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H3BrN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.98 |
Numéro MDL | MFCD02179526 |
Clé InChI | AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromoimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo, bromoimidazole, sftheabililuh@, pubchem8987, zlchem 1065, acmc-1btox, 2-bromanyl-1h-imidazole, ksc176e6b, 2-bromo-1h-imidazole |
CID PubChem | 2773261 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1H-imidazole |
SMILES | BrC1=NC=CN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15499287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52553.03 |
1 g |
212.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15409297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52553.06 |
5 g |
773.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Bromoimidazole is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-bromoimidazole est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Chemical Identifiers
16681-56-4 | |
146.98 | |
AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N | |
2773261 | |
BrC1=NC=CN1 |
C3H3BrN2 | |
MFCD02179526 | |
2-bromoimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo, bromoimidazole, sftheabililuh@, pubchem8987, zlchem 1065, acmc-1btox, 2-bromanyl-1h-imidazole, ksc176e6b, 2-bromo-1h-imidazole | |
2-bromo-1H-imidazole |
Specifications
2-Bromoimidazole | |
197°C | |
MFCD02179526 | |
Slightly soluble in water. | |
BrC1=NC=CN1 | |
146.98 | |
146.98 |
16681-56-4 | |
C3H3BrN2 | |
2-bromoimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo, bromoimidazole, sftheabililuh@, pubchem8987, zlchem 1065, acmc-1btox, 2-bromanyl-1h-imidazole, ksc176e6b, 2-bromo-1h-imidazole | |
AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1H-imidazole | |
2773261 | |
95% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H318-H302-H335-H315
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H318-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only