Learn More
(2-bromoéthyl)cyclohexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.60€ - 278.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1647-26-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.11 |
Numéro MDL | MFCD00019398 |
Clé InChI | JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromoethyl cyclohexane, 2-cyclohexylethyl bromide, cyclohexane, 2-bromoethyl, 2-cyclohexylethylbromide, 1-bromo-2-cyclohexylethane, cyclohexylethylbromide, bromoethyl cyclohexane, cyclohexylethyl bromide, acmc-1bzct, 1-bromo-2cyclohexylethane |
CID PubChem | 15440 |
Nom IUPAC | (2-bromoethyl)cyclohexane |
SMILES | BrCCC1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377436
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09466.03 |
1 g |
26.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387436
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09466.06 |
5 g |
74.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397436
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09466.14 |
25 g |
278.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1647-26-3 | |
191.11 | |
JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N | |
15440 | |
BrCCC1CCCCC1 |
C8H15Br | |
MFCD00019398 | |
2-bromoethyl cyclohexane, 2-cyclohexylethyl bromide, cyclohexane, 2-bromoethyl, 2-cyclohexylethylbromide, 1-bromo-2-cyclohexylethane, cyclohexylethylbromide, bromoethyl cyclohexane, cyclohexylethyl bromide, acmc-1bzct, 1-bromo-2cyclohexylethane | |
(2-bromoethyl)cyclohexane |
Spécification
(2-Bromoethyl)cyclohexane | |
1.221 | |
96°C (204°F) | |
1.49 | |
1919816 | |
JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N | |
(2-bromoethyl)cyclohexane | |
15440 | |
99% |
1647-26-3 | |
70°C to 71°C (6 mmHg) | |
C8H15Br | |
MFCD00019398 | |
2-bromoethyl cyclohexane, 2-cyclohexylethyl bromide, cyclohexane, 2-bromoethyl, 2-cyclohexylethylbromide, 1-bromo-2-cyclohexylethane, cyclohexylethylbromide, bromoethyl cyclohexane, cyclohexylethyl bromide, acmc-1bzct, 1-bromo-2cyclohexylethane | |
BrCCC1CCCCC1 | |
191.11 | |
191.12 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 216-712-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- (2-Bromoethyl)cyclohexane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only