Learn More
(2-bromoéthyl)cyclohexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387436
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1647-26-3
Formule moléculaire C8H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Numéro MDL MFCD00019398
Clé InChI JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethyl cyclohexane, 2-cyclohexylethyl bromide, cyclohexane, 2-bromoethyl, 2-cyclohexylethylbromide, 1-bromo-2-cyclohexylethane, cyclohexylethylbromide, bromoethyl cyclohexane, cyclohexylethyl bromide, acmc-1bzct, 1-bromo-2cyclohexylethane
CID PubChem 15440
Nom IUPAC 2-bromoéthylcyclohexane
SMILES BrCCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Bromoethyl)cyclohexane
Densité 1.221
Point d’ébullition 70°C to 71°C (6 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.49
Quantité 5 g
Beilstein 1919816
Poids de la formule 191.12
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (2-Bromoethyl)cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.