Learn More
2-bromoéthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
54.77€ - 815.00€
Identifiants chimiques
CAS 540-51-2
Formule moléculaire C2H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 124.96
Numéro MDL MFCD00002827
Clé InChI LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
CID PubChem 10898
Nom IUPAC 2-bromoéthanol
SMILES C(CBr)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10274320
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
106920050
5 mL Flacon en verre
54.77€
5mL
10234370
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
106921000
100 mL Flacon en verre
144.72€
100mL
10616292
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
106922500
250 mL Flacon en verre
339.69€
250mL
10723344
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
106920010
1 L Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
540-51-2
124.96
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
10898
C(CBr)O
C2H5BrO
MFCD00002827
ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
2-bromoéthanol
Spécification
2-Bromoethanol
540-51-2
100.0
Incolore à jaune
149.0°C to 150.0°C (750.0 mmHg)
Authentique
C2H5BrO
1.4900 to 1.4940
01, 338
15, 3846
ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
2-bromoéthanol
10898
97%
97%
96.0
-80.0°C
1.7600g/mL
>110°C
96% min. (GC)
BrCH2CH2OH
MFCD00002827
11,77
1.76
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, soluble in most common organic solvents,, except petroleum ether
C(CBr)O
124.96
124.96
Des mesures
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
N CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-748-1
missing translation for 'rtecsNumber' : KJ8225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Le produit peut s’assombrir lors du stockage
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.