Learn More
2-bromobenzimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
75.30€ - 248.00€
Identifiants chimiques
CAS 54624-57-6
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.035
Numéro MDL MFCD00160009
Clé InChI PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776281
Nom IUPAC 2-bromo-1H-benzimidazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11346579
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26183.03
1 g
75.30€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11356579
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26183.06
5 g
248.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Reactant in the synthesis of substituted benzimidazoles. 2-Bromobenzimidazole is the starting compound in the synthesis of polyhalogenobenzimidazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif dans la synthèse des benzimidazoles substitués. Le 2-bromobenzimidazole est le composé de départ dans la synthèse des polyhalogénobenzimidazoles.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
54624-57-6
197.035
PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1H-benzimidazole
C7H5BrN2
MFCD00160009
2776281
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)Br
Spécification
2-Bromobenzimidazole
195°C to 201°C
MFCD00160009
Insoluble in water.
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)Br
197.035
197.03
54624-57-6
C7H5BrN2
2-bromobenzimidazole, 2-bromo-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 2-bromo-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo, bromobenzimidazole, bromo-benzimidazole, pubchem16113, acmc-1an7o, 1h-benzimidazole,2-bromo
PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1H-benzimidazole
2776281
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non