Learn More
2-bromobenzène-1-sulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10213482
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Identifiants chimiques
CAS 92748-09-9
Formule moléculaire C6H6BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 236.08
Numéro MDL MFCD00173662
Clé InChI YSFGGXNLZUSHHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzene-1-sulfonamide, 2-bromobenzenesulphonamide, 2-bromo-benzenesulfonamide, 2-bromobenzene sulfonamide, 2-bromo benzene sulfon amide, buttpark 89\07-69, 2-bromobenzene-1-sulphonamide, bromobenzenesulfonamide, bromobenzene sulfonamide, pubchem13521
CID PubChem 2801263
Nom IUPAC 2-bromobenzene-1-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzene-1-sulfonamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire BrC6H4SO2NH2
Quantité 1 g
Poids de la formule 236.09
Pourcentage de pureté 97%