Learn More
2-bromo-m-xylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.40€ - 182.00€
Identifiants chimiques
CAS | 576-22-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.06 |
Numéro MDL | MFCD00000075 |
Clé InChI | MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-dimethylbromobenzene, 2-bromo-m-xylene, 1-bromo-2,6-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl bromobenzene, m-xylene, 2-bromo, 2,6-dimethylphenyl bromide, 2-bromo-meta-xylene, 2-bromo-1,3-dimethyl-benzene, pubchem3206 |
CID PubChem | 68471 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1,3-diméthylbenzène |
SMILES | CC1=C(C(=CC=C1)C)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10533511
|
Thermo Scientific Acros
152030050 |
5 g | Flacon en verre |
23.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10103730
|
Thermo Scientific Acros
152030250 |
25 g | Flacon en verre |
62.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10310404
|
Thermo Scientific Acros
152031000 |
100 g | Flacon en verre |
182.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
576-22-7 | |
185.06 | |
MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N | |
68471 | |
CC1=C(C(=CC=C1)C)Br |
C8H9Br | |
MFCD00000075 | |
2,6-dimethylbromobenzene, 2-bromo-m-xylene, 1-bromo-2,6-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl bromobenzene, m-xylene, 2-bromo, 2,6-dimethylphenyl bromide, 2-bromo-meta-xylene, 2-bromo-1,3-dimethyl-benzene, pubchem3206 | |
2-bromo-1,3-diméthylbenzène |
Spécification
2-Bromo-m-xylene | |
576-22-7 | |
Incolore à jaune | |
1.3800g/mL | |
Authentique | |
1.5540 to 1.556 | |
1.38 | |
(CH3)2C6H3Br | |
05, 374 | |
MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1,3-diméthylbenzène | |
68471 | |
98% |
-10°C | |
97.5 | |
100.0 | |
206°C | |
Liquide | |
98% | |
C8H9Br | |
MFCD00000075 | |
2,6-dimethylbromobenzene, 2-bromo-m-xylene, 1-bromo-2,6-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl bromobenzene, m-xylene, 2-bromo, 2,6-dimethylphenyl bromide, 2-bromo-meta-xylene, 2-bromo-1,3-dimethyl-benzene, pubchem3206 | |
CC1=C(C(=CC=C1)C)Br | |
185.06 | |
185.06 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-397-7
- 2-Bromo-m-xylene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.