Learn More
2-bromo-6-méthoxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10413474
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40473-07-2
Formule moléculaire C6H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 188.02
Numéro MDL MFCD00088345
Clé InChI KMODISUYWZPVGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-6-methoxy-pyridine, pyridine, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxypyridine, 2-methoxy-6-bromo pyridine, buttpark 82\06-06, 2-brom-6-methoxypyridin, zlchem 781, pubchem9206, acmc-209jec, 2-bromo-6-methoxy-pyridin
CID PubChem 256810
Nom IUPAC 2-bromo-6-méthoxypyridine
SMILES COC1=CC=CC(Br)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-6-methoxypyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.5300g/mL
Point d’ébullition 206°C
Point d’éclair 104°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.53
Poids de la formule 188.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-6-methoxypyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.