Learn More
2-bromo-4’-phénylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.40€ - 265.00€
Identifiants chimiques
CAS | 135-73-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H11BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 275.145 |
Numéro MDL | MFCD00000202 |
Clé InChI | KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromo-4'-phenylacetophenone, 4-phenylphenacyl bromide, p-bromoacetylbiphenyl, p-phenylphenacyl bromide, bromomethyl p-biphenylyl ketone, ethanone, 1-1,1'-biphenyl-4-yl-2-bromo, 2-bromo-1-4-phenylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl, alpha-bromo-p-phenylacetophenone, omega-bromo-4-phenylacetophenone |
CID PubChem | 67282 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1-(4-phénylphényl)éthanone |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11465717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24298.06 |
5 g |
27.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11475717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24298.14 |
25 g |
87.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24298.22 |
100 g |
265.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
135-73-9 | |
275.145 | |
KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N | |
67282 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr |
C14H11BrO | |
MFCD00000202 | |
2-bromo-4'-phenylacetophenone, 4-phenylphenacyl bromide, p-bromoacetylbiphenyl, p-phenylphenacyl bromide, bromomethyl p-biphenylyl ketone, ethanone, 1-1,1'-biphenyl-4-yl-2-bromo, 2-bromo-1-4-phenylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl, alpha-bromo-p-phenylacetophenone, omega-bromo-4-phenylacetophenone | |
2-bromo-1-(4-phénylphényl)éthanone |
Spécification
2-Bromo-4'-phenylacetophenone | |
123°C to 127°C | |
MFCD00000202 | |
513838 | |
2-bromo-4'-phenylacetophenone, 4-phenylphenacyl bromide, p-bromoacetylbiphenyl, p-phenylphenacyl bromide, bromomethyl p-biphenylyl ketone, ethanone, 1-1,1'-biphenyl-4-yl-2-bromo, 2-bromo-1-4-phenylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl, alpha-bromo-p-phenylacetophenone, omega-bromo-4-phenylacetophenone | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr | |
275.145 | |
275.15 |
135-73-9 | |
C14H11BrO | |
UN3261 | |
Light sensitive | |
KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1-(4-phénylphényl)éthanone | |
67282 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 205-217-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only