Learn More
2-bromo-4-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
29.90€ - 88.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6627-55-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 187.036 |
Numéro MDL | MFCD00002151 |
Clé InChI | MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromo-p-cresol, phenol, 2-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-hydroxytoluene, 2-bromo-4-methyl-phenol, p-cresol, 2-bromo, pubchem4096, acmc-209nul, 4-06-00-02143 beilstein handbook reference, ksc494c6f |
CID PubChem | 23109 |
Nom IUPAC | 2-bromo-4-méthylphénol |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)O)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11410297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21701.06 |
5 g |
29.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11420297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21701.14 |
25 g |
88.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is applied as a compound responsible for iodine off-flavor in wines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl sert en tant que composé responsable de flaveur d’iode indésirable dans les vins.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
6627-55-0 | |
187.036 | |
MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N | |
23109 | |
CC1=CC(=C(C=C1)O)Br |
C7H7BrO | |
MFCD00002151 | |
2-bromo-p-cresol, phenol, 2-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-hydroxytoluene, 2-bromo-4-methyl-phenol, p-cresol, 2-bromo, pubchem4096, acmc-209nul, 4-06-00-02143 beilstein handbook reference, ksc494c6f | |
2-bromo-4-méthylphénol |
Spécification
2-Bromo-4-methylphenol | |
16°C | |
213°C to 214°C | |
Phenol-like | |
1.578 | |
2-bromo-p-cresol, phenol, 2-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-hydroxytoluene, 2-bromo-4-methyl-phenol, p-cresol, 2-bromo, pubchem4096, acmc-209nul, 4-06-00-02143 beilstein handbook reference, ksc494c6f | |
MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-4-méthylphénol | |
23109 | |
97% |
6627-55-0 | |
1.547 | |
>110°C (230°F) | |
C7H7BrO | |
MFCD00002151 | |
Slightly soluble in water. | |
CC1=CC(=C(C=C1)O)Br | |
187.036 | |
187.04 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 229-595-7
missing translation for 'rtecsNumber' : GO6868200
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2-Bromo-4-methylpheno
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Bromo-p-cresol
RUO – Research Use Only