Learn More
2-bromo-4’-méthylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10736622
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-41-0
Formule moléculaire C9H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 213.07
Numéro MDL MFCD00000203
Clé InChI KRVGXFREOJHJAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4'-methylacetophenone, 2-bromo-1-p-tolyl ethanone, 4-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethanone, 2-bromo-1-p-tolylethanone, 2-bromo-4-methylacetophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-methyl, ethanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, p-methylphenacyl bromide
CID PubChem 69272
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-méthylphényl)éthanone
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-methylacetophenone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52°C to 53°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C6H4COCH2Br
Quantité 25 g
Beilstein 07, 309
Poids de la formule 213.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-4'-methylacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.