Learn More
2-bromo-4’-méthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10143200
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2632-13-5
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.07
Numéro MDL MFCD00000201
Clé InChI XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
CID PubChem 4965
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-méthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69°C to 72°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4COCH2Br
Quantité 5 g
Beilstein 08, 89
Fieser 05,439
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.