Learn More
2-bromo-4’-chloroacétophénone, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
50.10€ - 138.00€
Identifiants chimiques
CAS | 536-38-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6BrClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.49 |
Numéro MDL | MFCD00000625 |
Clé InChI | FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone |
CID PubChem | 68303 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1-(4-chlorophényl)éthanone |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10667492
|
Thermo Scientific Acros
146360250 |
25 g | Flacon en verre |
50.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10021660
|
Thermo Scientific Acros
146361000 |
100 g | Flacon en verre |
138.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
536-38-9 | |
233.49 | |
FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N | |
68303 | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl |
C8H6BrClO | |
MFCD00000625 | |
2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone | |
2-bromo-1-(4-chlorophényl)éthanone |
Spécification
2-Bromo-4′-chloroacetophenone | |
536-38-9 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
Authentique | |
C8H6BrClO | |
MFCD00000625 | |
15, 2156 | |
FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1-(4-chlorophényl)éthanone | |
68303 | |
98+% |
98+% | |
98.0 | |
95.0°C to 99.0°C | |
1% max. (70°C, 2 hr.) | |
98% min. (GC) | |
ClC6H4COCH2Br | |
07, 285 | |
2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl | |
233.49 | |
233.49 | |
Crystals |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-631-5
missing translation for 'rtecsNumber' : AM5978800
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Bromo-4'-chloroacetophenone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.