Learn More
2-Bromo-4’-(1-pyrrolidinyl)acétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
77.00€ - 288.00€
Identifiants chimiques
CAS | 216144-18-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H14BrNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 268.154 |
Numéro MDL | MFCD01075690 |
Clé InChI | WLRIUCQUMKJOGT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-yl phenyl ethanone, alpha-bromo-4-1-pyrrolidino acetophenone, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-ylphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-1-pyrrolidinyl phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-1-pyrrolidinyl phenyl, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-yl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-ylphenyl ethan-1-one, 4-pyrrolidin-1-yl phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-pyrrolidinylphenyl ethan-1-one, acmc-209fm8 |
CID PubChem | 3681785 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1-(4-pyrrolidine-1-ylphényl)éthanone |
SMILES | C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308266
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15407.06 |
5 g |
77.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318266
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15407.14 |
25 g |
288.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone is an important raw material and used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2-bromo-4′-(1-pyrrolidinyl)acétophénone est une matière première importante et utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
Identifiants chimiques
216144-18-2 | |
268.154 | |
WLRIUCQUMKJOGT-UHFFFAOYSA-N | |
3681785 | |
C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr |
C12H14BrNO | |
MFCD01075690 | |
2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-yl phenyl ethanone, alpha-bromo-4-1-pyrrolidino acetophenone, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-ylphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-1-pyrrolidinyl phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-1-pyrrolidinyl phenyl, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-yl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-ylphenyl ethan-1-one, 4-pyrrolidin-1-yl phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-pyrrolidinylphenyl ethan-1-one, acmc-209fm8 | |
2-bromo-1-(4-pyrrolidine-1-ylphényl)éthanone |
Spécification
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone | |
120°C to 122°C | |
MFCD01075690 | |
8549816 | |
Insoluble in water. | |
C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr | |
268.154 | |
268.16 |
216144-18-2 | |
C12H14BrNO | |
UN3261 | |
2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-yl phenyl ethanone, alpha-bromo-4-1-pyrrolidino acetophenone, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-ylphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-1-pyrrolidinyl phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-1-pyrrolidinyl phenyl, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-yl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-ylphenyl ethan-1-one, 4-pyrrolidin-1-yl phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-pyrrolidinylphenyl ethan-1-one, acmc-209fm8 | |
WLRIUCQUMKJOGT-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1-(4-pyrrolidine-1-ylphényl)éthanone | |
3681785 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only