Learn More
2-bromo-1-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
12.55€ - 32.10€
Identifiants chimiques
CAS | 383-53-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6BrF3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 267.05 |
Numéro MDL | MFCD00126489 |
Clé InChI | HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenon, 4-trifluoromethylphenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl, 4'-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethylacetophenone |
CID PubChem | 321979 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one |
SMILES | FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10752133
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB06282DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
12.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10009461
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB06282EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
32.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
383-53-9 | |
267.05 | |
HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N | |
321979 | |
FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr |
C9H6BrF3O | |
MFCD00126489 | |
2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenon, 4-trifluoromethylphenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl, 4'-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethylacetophenone | |
2-bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one |
Spécification
2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one | |
Tech. | |
CF3C6H4C(O)CH2Br | |
2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenon, 4-trifluoromethylphenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl, 4'-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethylacetophenone | |
FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr | |
267.05 | |
267.04 | |
Technique |
383-53-9 | |
C9H6BrF3O | |
MFCD00126489 | |
HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one | |
321979 | |
Tech. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one