Learn More
2-bromo-1-(4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazol-5-yl)-1-éthanone, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10337672
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 7520-95-8
Formule moléculaire C12H10BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 296.182
Numéro MDL MFCD04071443
Clé InChI BOMSILGSXFNLJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-phenylthiazole, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
CID PubChem 2795492
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazol-5-yl)éthanone
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)-1-ethanone
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 296.19
Pourcentage de pureté 90%