Learn More
2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophényl)ethan-1-one, qualité technique, Thermo Scientific™
106.00€ - 540.00€
Identifiants chimiques
CAS | 22019-49-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5BrClNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 278.486 |
Clé InChI | FXNQTMRPLLNPQY-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2778330 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1-(4-chloro-3-nitrophényl)éthanone |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-])Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10427622
|
Thermo Scientific Maybridge
JP00700DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
106.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10334192
|
Thermo Scientific Maybridge
JP00700EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
269.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10327014
|
Thermo Scientific Maybridge
JP00700EB |
25 g | Flacon en verre ambré |
540.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
22019-49-4 | |
278.486 | |
2778330 | |
C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-])Cl |
C8H5BrClNO3 | |
FXNQTMRPLLNPQY-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1-(4-chloro-3-nitrophényl)éthanone |
Spécification
2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one | |
95% | |
2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-nitrophenacylbromide, 4-chloro-3-nitrophenacyl bromide, ethanone,2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitro-phenacyl bromide, 4-chloro-3-nitrophen-acyl bromide, 2-bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl | |
C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-])Cl | |
278.486 | |
278.49 |
22019-49-4 | |
C8H5BrClNO3 | |
FXNQTMRPLLNPQY-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1-(4-chloro-3-nitrophényl)éthanone | |
2778330 | |
95% |