Learn More
2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophényl)ethan-1-one, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit. 10327014
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 22019-49-4
Formule moléculaire C8H5BrClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 278.486
Clé InChI FXNQTMRPLLNPQY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2778330
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-chloro-3-nitrophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-])Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Synonyme 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-nitrophenacylbromide, 4-chloro-3-nitrophenacyl bromide, ethanone,2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitro-phenacyl bromide, 4-chloro-3-nitrophen-acyl bromide, 2-bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl
Poids de la formule 278.49
Pourcentage de pureté 95%