Learn More
2-bromo-1-[3-(4-chlorophényl)-5-isoxazolyl]-1-éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10301645
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 258506-49-9
Formule moléculaire C11H7BrClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 300.536
Numéro MDL MFCD00662759
Clé InChI OUHGJKFYGYXITB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-5-isoxazolyl-1-ethanone, 5-bromoacetyl-3-4-chlorophenyl isoxazole, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chloro-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, pubchem8718
CID PubChem 2799661
Nom IUPAC 2-bromo-1-[3-(4-chlorophényl)-1,2-oxazol-5-yl]éthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NOC(=C2)C(=O)CBr)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 300.54
Pourcentage de pureté 97%