Learn More
Acide 2-benzyloxypyridine-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific™
94.20€ - 222.00€
Identifiants chimiques
CAS 1072952-41-0
Formule moléculaire C12H12BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 229.042
Numéro MDL MFCD06798264
Clé InChI YTIGWZQYGHOXOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzyloxypyridine-3-boronic acid, 2-benzyloxy pyridin-3-yl boronic acid, 2-benzyloxy pyridin-3-ylboronic acid, 2-benzyloxy pyridine-3-boronic acid, acmc-2098up, 2-benzyloxy-3-pyridine boronic acid, 2-benzyloxy-pyridin-3-yl boronic acid, 2-benzyloxy pyridin-3-yl boronicacid, 2-benzyloxypyridin-3-ylboronic acid
CID PubChem 44755161
Nom IUPAC Acide (2-phénylméthoxypyridine-3-yl)boronique
SMILES B(C1=C(N=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15473577
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26978.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11471600
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26978.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1072952-41-0
229.042
YTIGWZQYGHOXOB-UHFFFAOYSA-N
44755161
B(C1=C(N=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O
C12H12BNO3
MFCD06798264
2-benzyloxypyridine-3-boronic acid, 2-benzyloxy pyridin-3-yl boronic acid, 2-benzyloxy pyridin-3-ylboronic acid, 2-benzyloxy pyridine-3-boronic acid, acmc-2098up, 2-benzyloxy-3-pyridine boronic acid, 2-benzyloxy-pyridin-3-yl boronic acid, 2-benzyloxy pyridin-3-yl boronicacid, 2-benzyloxypyridin-3-ylboronic acid
Acide (2-phénylméthoxypyridine-3-yl)boronique
Spécification
2-Benzyloxypyridine-3-boronic acid
145°C to 147°C
MFCD06798264
YTIGWZQYGHOXOB-UHFFFAOYSA-N
Acide (2-phénylméthoxypyridine-3-yl)boronique
44755161
95%
1072952-41-0
C12H12BNO3
2-benzyloxypyridine-3-boronic acid, 2-benzyloxy pyridin-3-yl boronic acid, 2-benzyloxy pyridin-3-ylboronic acid, 2-benzyloxy pyridine-3-boronic acid, acmc-2098up, 2-benzyloxy-3-pyridine boronic acid, 2-benzyloxy-pyridin-3-yl boronic acid, 2-benzyloxy pyridin-3-yl boronicacid, 2-benzyloxypyridin-3-ylboronic acid
B(C1=C(N=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O
229.042
229.04
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante