Learn More
Acide 2-benzyloxybenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
48.50€ - 159.00€
Identifiants chimiques
CAS | 190661-29-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H13BO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.054 |
Numéro MDL | MFCD01632206 |
Clé InChI | MCAIDINWZOCYQK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-benzyloxyphenylboronic acid, 2-benzyloxy phenylboronic acid, 2-benzyloxybenzeneboronic acid, 2-benzyloxy phenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenylborornic acid, 2-benzyloxy phenyl boranediol, o-benzyloxyphenylboronic acid, boronic acid, 2-phenylmethoxy phenyl |
CID PubChem | 2773253 |
Nom IUPAC | acide boronique (2-phénylméthoxyphényl) |
SMILES | B(C1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC=C2)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20100.03 |
1 g |
48.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20100.06 |
5 g |
159.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
190661-29-1 | |
228.054 | |
MCAIDINWZOCYQK-UHFFFAOYSA-N | |
2773253 | |
B(C1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC=C2)(O)O |
C13H13BO3 | |
MFCD01632206 | |
2-benzyloxyphenylboronic acid, 2-benzyloxy phenylboronic acid, 2-benzyloxybenzeneboronic acid, 2-benzyloxy phenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenylborornic acid, 2-benzyloxy phenyl boranediol, o-benzyloxyphenylboronic acid, boronic acid, 2-phenylmethoxy phenyl | |
acide boronique (2-phénylméthoxyphényl) |
Specifications
2-Benzyloxybenzeneboronic acid | |
96°C to 99°C | |
MFCD01632206 | |
2-benzyloxyphenylboronic acid, 2-benzyloxy phenylboronic acid, 2-benzyloxybenzeneboronic acid, 2-benzyloxy phenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenylborornic acid, 2-benzyloxy phenyl boranediol, o-benzyloxyphenylboronic acid, boronic acid, 2-phenylmethoxy phenyl | |
B(C1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC=C2)(O)O | |
228.054 | |
228.06 |
190661-29-1 | |
C13H13BO3 | |
7813704 | |
MCAIDINWZOCYQK-UHFFFAOYSA-N | |
acide boronique (2-phénylméthoxyphényl) | |
2773253 | |
96% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante