Learn More
2-benzothiazoleméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15404237
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37859-42-0
Formule moléculaire C8H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00226293
Clé InChI PQXMQZYDBQBWNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo d thiazol-2-ylmethanol, 2-benzothiazolemethanol, 2-hydroxymethylbenzothiazole, 1,3-benzothiazol-2-yl-methanol, benzothiazol-2-ylmethan-1-ol, zlchem 107, pubchem14535, benzothiazol-2-yl-methanol, chembl71700, 1,3-benzothiazol-2-yl methanol
CID PubChem 268122
Nom IUPAC 1,3-benzothiazol-2-ylméthanol
SMILES OCC1=NC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzothiazolemethanol
Point de fusion 96°C to 100°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 165.21
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Benzothiazolemethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Hydroxymethylbenzothiazole