Learn More
Acide aminopyrimidine-5-boronique, 97 %, Maybridge
Code produit. 10708635
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid
CAS 936250-22-5
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C4H6BN3O2
Numéro MDL MFCD07375147
Quantité 1 g
Synonyme 2-aminopyrimidine-5-boronic acid, 2-aminopyrimidin-5-yl boronic acid, 2-amino-pyrimidine-5-boronic acid, 2-amino-5-pyrimidineboronic acid, 2-aminopyrimidin-5-yl-5-boronic acid, 2-amino-5-boronopyrimidine, acmc-209rmr, 2-aminopyrimidine 5-boronic acid, 2-amino-5-pyrimidinylboronic acid, 2-amino-pyrimidin-5-ylboronic acid
Clé InChI CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC=C(C=N1)B(O)O
Nom IUPAC acide (2-aminopyrimidin-5-yl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 138.92
CID PubChem 17750211
Poids de la formule 138.92
Pourcentage de pureté 97%