Learn More
Acide 2-aminopyridine-5-boronique, 97 %, Maybridge
Code produit. 10524994
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminopyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 827614-64-2
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H17BN2O2
Numéro MDL MFCD05663837
Quantité 1 g
Synonyme 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-aminopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 6-aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-ylamine, 6-aminopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester
Clé InChI YFTAUNOLAHRUIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N)N=C1
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 220.08
CID PubChem 2756555
Poids de la formule 220.08
Pourcentage de pureté 97%