Learn More
2-(Aminométhyl)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.90€ - 151.00€
Identifiants chimiques
CAS | 22990-77-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.19 |
Numéro MDL | MFCD00129011 |
Clé InChI | RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 2-piperidylmethylamine, 2-aminomethyl piperidine, 2-piperidinemethanamine, 2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-1-piperidine, 1-piperidin-2-yl methanamine, piperidine-2-methylamine, piperidine, 2-aminomethyl, pubchem6725, 2-aminomethyl-piperdine |
CID PubChem | 90865 |
Nom IUPAC | 1-(piperidin-2-yl)methanamine |
SMILES | NCC1CCCCN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354566
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20122.06 |
5 g |
40.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364566
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20122.14 |
25 g |
151.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
22990-77-8 | |
114.19 | |
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYNA-N | |
90865 | |
NCC1CCCCN1 |
C6H14N2 | |
MFCD00129011 | |
2-piperidylmethylamine, 2-aminomethyl piperidine, 2-piperidinemethanamine, 2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-1-piperidine, 1-piperidin-2-yl methanamine, piperidine-2-methylamine, piperidine, 2-aminomethyl, pubchem6725, 2-aminomethyl-piperdine | |
1-(piperidin-2-yl)methanamine |
Spécification
2-(Aminomethyl)piperidine | |
0.942 | |
68°C (154°F) | |
1.485 | |
UN2735 | |
Air Sensitive | |
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYNA-N | |
1-(piperidin-2-yl)methanamine | |
90865 | |
98% |
22990-77-8 | |
63°C to 66°C (12 mmHg) | |
C6H14N2 | |
MFCD00129011 | |
102994 | |
2-piperidylmethylamine, 2-aminomethyl piperidine, 2-piperidinemethanamine, 2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-1-piperidine, 1-piperidin-2-yl methanamine, piperidine-2-methylamine, piperidine, 2-aminomethyl, pubchem6725, 2-aminomethyl-piperdine | |
NCC1CCCCN1 | |
114.19 | |
114.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 245-371-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only