Learn More
2-(Aminométhyl)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364566
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22990-77-8
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00129011
Clé InChI RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-piperidylmethylamine, 2-aminomethyl piperidine, 2-piperidinemethanamine, 2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-1-piperidine, 1-piperidin-2-yl methanamine, piperidine-2-methylamine, piperidine, 2-aminomethyl, pubchem6725, 2-aminomethyl-piperdine
CID PubChem 90865
Nom IUPAC 1-(piperidin-2-yl)methanamine
SMILES NCC1CCCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Aminomethyl)piperidine
Densité 0.942
Point d’ébullition 63°C to 66°C (12 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.485
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 102994
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%