Learn More
2-Aminoéthanethiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11955751
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-23-1
Formule moléculaire C2H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 77.15
Numéro MDL MFCD00008196
Clé InChI UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cysteamine, mercaptamine, thioethanolamine, becaptan, mercamine, cysteinamine, beta-mercaptoethylamine, 2-mercaptoethylamine, cysteamin, lambraten
CID PubChem 6058
ChEBI CHEBI:17141
Nom IUPAC 2-aminoéthanethiol
SMILES NCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoethanethiol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2CH2CH2SH
Quantité 25 g
Merck Index 15,2776
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble.
Poids de la formule 77.15
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoethanethiol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.