Learn More
(+/-)-2-Aminobutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.50€ - 153.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13952-84-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.14 |
Numéro MDL | MFCD00008094 |
Clé InChI | BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote |
CID PubChem | 24874 |
ChEBI | CHEBI:74526 |
Nom IUPAC | butan-2-amine |
SMILES | CCC(C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11449923
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13014.AP |
500 mL |
38.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459923
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13014.0F |
2500 mL |
153.00€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(±)-2-Aminobutane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (+/-)-2-Aminobutane est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et le dioxyde de carbone.
Identifiants chimiques
13952-84-6 | |
73.14 | |
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N | |
24874 | |
butan-2-amine |
C4H11N | |
MFCD00008094 | |
sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote | |
CHEBI:74526 | |
CCC(C)N |
Spécification
(+/-)-2-Aminobutane | |
-104°C | |
12.5 | |
−19°C (−2°F) | |
C4H11N | |
MFCD00008094 | |
1361345 | |
14,1544 | |
Soluble in water. | |
CCC(C)N | |
73.14 | |
CHEBI:74526 | |
98% |
13952-84-6 | |
0.722 | |
63°C to 64°C | |
Amine-like | |
1.393 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote | |
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N | |
butan-2-amine | |
24874 | |
73.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318-H302-H332
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301-H314-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 237-732-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EO3325000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only