Learn More
2’-aminoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.90€ - 707.00€
Identifiants chimiques
CAS | 551-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 135.17 |
Numéro MDL | MFCD00007717 |
Clé InChI | GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl |
CID PubChem | 11086 |
Nom IUPAC | 1-(2-aminophényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CC=C1N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309689
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10895.06 |
5 g |
37.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464253
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10895.18 |
50 g |
177.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474253
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10895.30 |
250 g |
707.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
551-93-9 | |
135.17 | |
GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N | |
11086 | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1N |
C8H9NO | |
MFCD00007717 | |
2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl | |
1-(2-aminophényl)éthanone |
Spécification
2'-Aminoacetophenone | |
1.118 | |
112°C (233°F) | |
1.616 | |
386122 | |
2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1N | |
135.17 | |
135.17 |
551-93-9 | |
253°C to 255°C | |
C8H9NO | |
MFCD00007717 | |
14,413 | |
GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-aminophényl)éthanone | |
11086 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-002-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO – Research Use Only