Learn More
2-amino-p-crésol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10255830
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-84-1
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.16
Numéro MDL MFCD00007699
Clé InChI ZMXYNJXDULEQCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-p-cresol, 2-hydroxy-5-methylaniline, phenol, 2-amino-4-methyl, 3-amino-4-hydroxytoluene, 6-hydroxy-m-toluidine, 4-methyl-2-aminophenol, 5-methyl-2-hydroxyaniline, 2-amino-4-cresol, p-cresol, 2-amino, 2-amino-4-methyl-phenol
CID PubChem 7264
Nom IUPAC 2-amino-4-méthylphénol
SMILES CC1=CC=C(O)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-p-cresol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 134.0°C to 139.0°C
Couleur Beige à marron-gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(CH3)OH
Quantité 250 g
Beilstein 13,601
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Flocons ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-p-cresol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.