Learn More
2-amino-6-picoline, 98 %, Thermo Scientific™
23.82€ - 408.00€
Identifiants chimiques
CAS 1824-81-3
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00006331
Clé InChI QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl
CID PubChem 15765
Nom IUPAC 6-méthylpyridine-2-amine
SMILES CC1=CC=CC(N)=N1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10409590
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
104400050
5 g Flacon en verre
23.82€
5g
10754401
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
104401000
100 g Flacon en verre
29.75€
100g
10754591
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
104405000
500 g Flacon en verre
101.51€
500g
10626914
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
104400025
2.5 kg Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1824-81-3
108.14
QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
15765
CC1=CC=CC(N)=N1
C6H8N2
MFCD00006331
2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl
6-méthylpyridine-2-amine
Spécification
2-Amino-6-picoline
1824-81-3
100.0
Jaune
103°C
97.5% min. (GC)
MFCD00006331
2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl
QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
6-méthylpyridine-2-amine
15765
98%
98%
97.5
40°C to 45°C
208°C to 209°C
Authentique
C6H8N2
22, V,9, 210
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohols and chlorinated solvents,sparingly soluble in toluene
CC1=CC=CC(N)=N1
108.14
108.14
Solide cristallin à bas point de fusion
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Toxique en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / une protection des yeux / du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 217-360-1
missing translation for 'rtecsNumber' : US1885000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 2-Amino-6-picoline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.