Learn More
2-amino-6-fluorobenzothiazole, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10319250
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 348-40-3
Numéro MDL MFCD00013336
Clé InChI CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-fluorobenzothiazole, 6-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 6-fluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-fluoro, 6-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-fluoro benzothiazole, 2-amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 6-fluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem14467, maybridge1_006546
CID PubChem 319954
Nom IUPAC 6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 181°C to 185°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H5FN2S
Quantité 10 g
Poids moléculaire (g/mol) 168.189
Poids de la formule 168.2
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Crystalline Powder