Learn More
2-Amino-6-bromopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10082282
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19798-81-3
Formule moléculaire C5H6BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 174.02
Numéro MDL MFCD00137843
Clé InChI BKLJUYPLUWUEOQ-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 2-amino-6-bromopyridine, 6-bromo-2-pyridinamine, aminobromopyridine, 6-bromo-2-aminopyridine, 6-bromo-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-bromo, 6-bromo-2-pyridylamine, 2-amino-6-bromo-pyridine, zlchem 805, pubchem7663
CID PubChem 300809
Nom IUPAC 2-amino-6-bromopyridin-1-ium
SMILES NC1=CC=CC(Br)=[NH+]1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-bromopyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 88.0°C to 91.0°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 173.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-6-bromopyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.