Learn More
Ester pinacol d’acide 2-amino-5-chlorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
245.00€ - 872.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1073371-77-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H17BClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.53 |
Numéro MDL | MFCD06795672 |
Clé InChI | GVJZHGCVSYBPIM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chloro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid,pinacol ester, 2-amino-5-chlorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine |
CID PubChem | 17750205 |
Nom IUPAC | 4-chloro-2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) aniline |
SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N)C=CC(Cl)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11996031
|
Thermo Scientific Acros
444470010 |
1 g |
245.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11906041
|
Thermo Scientific Acros
444470050 |
5 g |
872.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1073371-77-3 | |
253.53 | |
GVJZHGCVSYBPIM-UHFFFAOYSA-N | |
17750205 | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N)C=CC(Cl)=C1 |
C12H17BClNO2 | |
MFCD06795672 | |
4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chloro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid,pinacol ester, 2-amino-5-chlorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine | |
4-chloro-2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) aniline |
Spécification
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester | |
91°C to 93°C | |
Bouteille en verre | |
MFCD06795672 | |
GVJZHGCVSYBPIM-UHFFFAOYSA-N | |
4-chloro-2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) aniline | |
17750205 | |
97% |
1073371-77-3 | |
96% min. (GC) | |
C12H17BClNO2 | |
4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chloro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid,pinacol ester, 2-amino-5-chlorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N)C=CC(Cl)=C1 | |
253.53 | |
253.54 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only