Learn More
Chlorhydrate de 2-amino-4’-méthoxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10071034
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3883-94-1
Formule moléculaire C9H11NO2·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 201.65
Numéro MDL MFCD00193078
Clé InChI FZVYWBMMOSHMRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one hydrochloride, 4-methoxyphenacylamine hydrochloride, ethanone, 2-amino-1-4-methoxyphenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, chloride, pubchem22350, acmc-1ad40, 4-aminoacetyl anisole hydrochloride, 2-amino-4-methoxyacetophenone hydrochloride
CID PubChem 12487188
Nom IUPAC 2-amino--(-méthoxyphényl)éthanone1-(4-méthoxyphényl)éthanone ; chlorhydrate
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 190°C to 193°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4COCH2NH2·HCl
Quantité 5 g
Poids de la formule 201.65
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Technique
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.