Learn More
Hydrochlorure de 2-Amino-4-imino-2-thiazoline 99 %, Thermo Scientific Chemicals
36.00€ - 111.00€
Identifiants chimiques
CAS | 36518-76-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6ClN3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.612 |
Numéro MDL | MFCD00012721 |
Clé InChI | ANDLBJXZBLTCDP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride, 2,4-diiminothiazolidine hydrochloride, 2-imino-2,5-dihydrothiazol-4-amine hydrochloride, 2-imino-5h-1,3-thiazol-4-amine hydrochloride, 4-imino-5h-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, acmc-1aeug, 4-imino-1,3-thiazoline-2-ylamine, chloride, 4-imino-4,5-dihydrothiazol-2-amine hydrochloride |
CID PubChem | 2723857 |
Nom IUPAC | 2-imino-5H-1,3-thiazol-4-amine ; chlorhydrate |
SMILES | C1C(=NC(=N)S1)N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387605
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05844.06 |
5 g |
36.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397605
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05844.14 |
25 g |
111.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
36518-76-0 | |
151.612 | |
ANDLBJXZBLTCDP-UHFFFAOYSA-N | |
2723857 | |
C1C(=NC(=N)S1)N.Cl |
C3H6ClN3S | |
MFCD00012721 | |
2-amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride, 2,4-diiminothiazolidine hydrochloride, 2-imino-2,5-dihydrothiazol-4-amine hydrochloride, 2-imino-5h-1,3-thiazol-4-amine hydrochloride, 4-imino-5h-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, acmc-1aeug, 4-imino-1,3-thiazoline-2-ylamine, chloride, 4-imino-4,5-dihydrothiazol-2-amine hydrochloride | |
2-imino-5H-1,3-thiazol-4-amine ; chlorhydrate |
Spécification
2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride | |
>300°C | |
MFCD00012721 | |
2-amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride, 2,4-diiminothiazolidine hydrochloride, 2-imino-2,5-dihydrothiazol-4-amine hydrochloride, 2-imino-5h-1,3-thiazol-4-amine hydrochloride, 4-imino-5h-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, acmc-1aeug, 4-imino-1,3-thiazoline-2-ylamine, chloride, 4-imino-4,5-dihydrothiazol-2-amine hydrochloride | |
C1C(=NC(=N)S1)N.Cl | |
151.612 | |
151.62 |
36518-76-0 | |
C3H6ClN3S | |
5109728 | |
ANDLBJXZBLTCDP-UHFFFAOYSA-N | |
2-imino-5H-1,3-thiazol-4-amine ; chlorhydrate | |
2723857 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 253-083-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante