Learn More
2-amino-4-chlorobenzothiazole, 97 %, Thermo Scientific™
38.60€ - 437.00€
Identifiants chimiques
CAS 19952-47-7
Formule moléculaire C7H5ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 184.641
Numéro MDL MFCD00005791
Clé InChI OEQQFQXMCPMEIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-chlorobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, 4-chloro, 4-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 4-chlorobenzothiazol-2-ylamine, benzothiazole, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-benzothiazolamine, 4-chloro-2-aminobenzothiazole, 4-chloro-benzothiazol-2-ylamine, 4-chlorobenzothiazole-2-ylamine, zlchem 166
CID PubChem 29872
Nom IUPAC 4-chloro-1,3-benzothiazole-2-amine
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)N=C(S2)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11453677
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18160.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11463677
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18160.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11473677
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18160.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
19952-47-7
184.641
OEQQFQXMCPMEIH-UHFFFAOYSA-N
29872
C1=CC2=C(C(=C1)Cl)N=C(S2)N
C7H5ClN2S
MFCD00005791
2-amino-4-chlorobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, 4-chloro, 4-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 4-chlorobenzothiazol-2-ylamine, benzothiazole, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-benzothiazolamine, 4-chloro-2-aminobenzothiazole, 4-chloro-benzothiazol-2-ylamine, 4-chlorobenzothiazole-2-ylamine, zlchem 166
4-chloro-1,3-benzothiazole-2-amine
Spécification
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
203°C to 205°C
MFCD00005791
2-amino-4-chlorobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, 4-chloro, 4-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 4-chlorobenzothiazol-2-ylamine, benzothiazole, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-benzothiazolamine, 4-chloro-2-aminobenzothiazole, 4-chloro-benzothiazol-2-ylamine, 4-chlorobenzothiazole-2-ylamine, zlchem 166
C1=CC2=C(C(=C1)Cl)N=C(S2)N
184.641
184.65
19952-47-7
C7H5ClN2S
136784
OEQQFQXMCPMEIH-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-1,3-benzothiazole-2-amine
29872
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 243-439-5
missing translation for 'rtecsNumber' : DL1225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante