Learn More
2-allyl-L-glycine, 95 %, Thermo Scientific™
75.00€ - 222.00€
Identifiants chimiques
CAS 195316-72-4
Formule moléculaire C5H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.59
Numéro MDL MFCD00002627
Clé InChI DIDZZOWASZMNQW-WCCKRBBISA-N
Synonyme s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, l-2-allylglycine hydrochloride, s---2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 2s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, 2s, l-allylglycine hydrochloride, l-alpha-allylglycine hydrochloride, s-2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, s
CID PubChem 44630067
Nom IUPAC Acide (2S)-2-aminopentz-4-énoïque ; chlorhydrate
SMILES C=CCC(C(=O)O)N.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15418627
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52097.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15408627
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52097.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
195316-72-4
151.59
DIDZZOWASZMNQW-WCCKRBBISA-N
44630067
C=CCC(C(=O)O)N.Cl
C5H10ClNO2
MFCD00002627
s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, l-2-allylglycine hydrochloride, s---2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 2s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, 2s, l-allylglycine hydrochloride, l-alpha-allylglycine hydrochloride, s-2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, s
Acide (2S)-2-aminopentz-4-énoïque ; chlorhydrate
Spécification
2-Allyl-L-glycine
C5H10ClNO2
s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, l-2-allylglycine hydrochloride, s---2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 2s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, 2s, l-allylglycine hydrochloride, l-alpha-allylglycine hydrochloride, s-2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, s
C=CCC(C(=O)O)N.Cl
151.59
115.13
195316-72-4
MFCD00002627
DIDZZOWASZMNQW-WCCKRBBISA-N
Acide (2S)-2-aminopentz-4-énoïque ; chlorhydrate
44630067
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante