Learn More
2-adamantanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.50€ - 288.00€
Identifiants chimiques
CAS | 700-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.221 |
Numéro MDL | MFCD00074737 |
Clé InChI | IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one |
CID PubChem | 64151 |
ChEBI | CHEBI:40611 |
Nom IUPAC | adamantan-2-one |
SMILES | C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11482427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14275.06 |
5 g |
35.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11492427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14275.14 |
25 g |
102.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11402437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14275.22 |
100 g |
288.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in the synthesis of dispiro N-Boc-protected 1,2,4-trioxane1 and (±)-1-(adamantan-2-yl)-2-propanamine. It is employed in reductive coupling (TiCl3/Li) which gives (adamantylidene)adamantane, an example of a general method for the synthesis of highly-substituted alkenes and in the preparation of highly-substituted alkenes by the Wittig reaction which gives poor yields with adamantanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé dans la synthèse de dispiro-1,2,4-trioxane1 avec N-Boc protégé, et de (+/-)-1-(adamantan-2-yl)-2-propanamine. Il est utilisé dans le couplage réducteur (TiCl3/Li) qui donne (adamantylidène)adamantane, un exemple de méthode générale pour la synthèse d’alcènes hautement substitués et pour la préparation d’alcènes hautement substitués à l’aide de la réaction de Wittig, qui donne de faibles rendements avec l’adamantanone.
Solubilité
La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
700-58-3 | |
150.221 | |
IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N | |
64151 | |
adamantan-2-one |
C10H14O | |
MFCD00074737 | |
2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one | |
CHEBI:40611 | |
C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O |
Spécification
2-Adamantanone | |
∼257°C (sublimation) | |
MFCD00074737 | |
2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one | |
C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O | |
150.221 | |
CHEBI:40611 | |
98% |
700-58-3 | |
C10H14O | |
1210235 | |
IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N | |
adamantan-2-one | |
64151 | |
150.22 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-847-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AU5018000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only