Learn More
2-acétylthiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
52.50€ - 749.00€
Identifiants chimiques
CAS | 88-15-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.173 |
Numéro MDL | MFCD00005442 |
Clé InChI | WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone |
CID PubChem | 6920 |
Nom IUPAC | 1-thiophène-2-yléthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CS1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444364
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13062.22 |
100 g |
52.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454364
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13062.36 |
500 g |
175.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464364
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13062.0E |
2500 g |
749.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Acetylthiophene is used as an intermediate in the manufacturing of drugs like Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozole, Namirotene, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-acétylthiophène est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de médicaments tels que l’iodure de Tiamonium, le suprofane, le stetronine, le Tenonitrozole, le namirotene, etc.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
88-15-3 | |
126.173 | |
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N | |
6920 | |
CC(=O)C1=CC=CS1 |
C6H6OS | |
MFCD00005442 | |
2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone | |
1-thiophène-2-yléthanone |
Spécification
2-Acetylthiophene | |
10°C to 12°C | |
213°C to 214°C | |
Slightly Sweetish | |
1.566 | |
UN2810 | |
Light sensitive | |
Insoluble in water. | |
CC(=O)C1=CC=CS1 | |
126.173 | |
126.18 |
88-15-3 | |
1.168 | |
91°C (195°F) | |
C6H6OS | |
MFCD00005442 | |
107910 | |
2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone | |
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N | |
1-thiophène-2-yléthanone | |
6920 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H311-H330-H227
Mortel en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TOXIQUES, LIQUIDES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-804-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OB6300000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche