Learn More
2-Acétylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10467280
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-15-3
Formule moléculaire C6H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 126.17
Numéro MDL MFCD00005442
Clé InChI WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
CID PubChem 6920
Nom IUPAC 1-thiophène-2-yléthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylthiophene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 10°C to 11°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 214°C
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C4H3S)COCH3
Indice de réfraction 1.5640 to 1.566
Quantité 100 g
Beilstein 17, 287
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: 14g/L (30°C). Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform,benzene
Poids de la formule 126.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide