Learn More
2-Acétylthiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
68.60€ - 252.00€
Identifiants chimiques
CAS | 24295-03-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5NOS |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.161 |
Numéro MDL | MFCD00005324 |
Clé InChI | MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone |
CID PubChem | 520108 |
Nom IUPAC | 1-(1,3-thiazol-2-yl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=NC=CS1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11403624
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11266.03 |
1 g |
68.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413624
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11266.06 |
5 g |
252.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
24295-03-2 | |
127.161 | |
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N | |
520108 | |
CC(=O)C1=NC=CS1 |
C5H5NOS | |
MFCD00005324 | |
2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone | |
1-(1,3-thiazol-2-yl)éthanone |
Spécification
2-Acetylthiazole | |
1.227 | |
78°C (172°F) | |
C5H5NOS | |
MFCD00005324 | |
2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone | |
CC(=O)C1=NC=CS1 | |
127.161 | |
127.17 |
24295-03-2 | |
89°C to 91°C (12 mmHg) | |
Characteristic | |
1.548 | |
109803 | |
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N | |
1-(1,3-thiazol-2-yl)éthanone | |
520108 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H227
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide combustible.
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P330-P370+P378q-P501c
H227-H302
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 246-134-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2-Acetylthiazole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Acetylthiazole
RUO – Research Use Only