Learn More
2-acétylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.60€ - 518.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1122-62-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.14 |
Clé InChI | AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-acetylpyridine, 1-pyridin-2-yl ethanone, methyl 2-pyridyl ketone, 2-acetopyridine, 2-pyridyl methyl ketone, acetylpyridine, ethanone, 1-2-pyridinyl, ketone, methyl 2-pyridyl, 1-pyridin-2-yl ethan-1-one, 1-2-pyridinyl ethanone |
CID PubChem | 14286 |
Nom IUPAC | 1-pyridine-2-ylethanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10408630
|
Thermo Scientific Acros
102680250 |
25 g | Flacon en verre |
45.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10346260
|
Thermo Scientific Acros
102681000 |
100 g | Flacon en verre |
133.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11966281
|
Thermo Scientific Acros
102685000 |
500 g | Flacon en verre |
518.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1122-62-9 | |
121.14 | |
2-acetylpyridine, 1-pyridin-2-yl ethanone, methyl 2-pyridyl ketone, 2-acetopyridine, 2-pyridyl methyl ketone, acetylpyridine, ethanone, 1-2-pyridinyl, ketone, methyl 2-pyridyl, 1-pyridin-2-yl ethan-1-one, 1-2-pyridinyl ethanone | |
1-pyridine-2-ylethanone |
C7H7NO | |
AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N | |
14286 | |
CC(=O)C1=CC=CC=N1 |
Spécification
2-Acetylpyridine | |
97.5 | |
8.0°C to 10.0°C | |
1.0800g/mL | |
76°C | |
97.5% min. (GC) | |
C5H4NCOCH3 | |
1.08 | |
Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol | |
CC(=O)C1=CC=CC=N1 | |
121.14 | |
121.14 | |
Des mesures |
1122-62-9 | |
100.0 | |
Incolore à marron | |
188.0°C to 189.0°C | |
Authentique | |
C7H7NO | |
1.5200 to 1.5220 | |
2-acetylpyridine, 1-pyridin-2-yl ethanone, methyl 2-pyridyl ketone, 2-acetopyridine, 2-pyridyl methyl ketone, acetylpyridine, ethanone, 1-2-pyridinyl, ketone, methyl 2-pyridyl, 1-pyridin-2-yl ethan-1-one, 1-2-pyridinyl ethanone | |
AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N | |
1-pyridine-2-ylethanone | |
14286 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-355-6
- 2-Acetylpyridine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.