Learn More
Acide 2-acétylphénylboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10405135
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308103-40-4
Formule moléculaire C8H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 163.97
Numéro MDL MFCD01321263
Clé InChI ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6
CID PubChem 2734309
Nom IUPAC (2-acetylphenyl)boronic acid
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylphenylboronic acid
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 170.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 163.97
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre ou morceaux